Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
TL00344DA TL00344EA
MAYBTL00344DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00344DA MAYBTL00344EA
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Numéro MDL: MFCD00052311
Numéro CAS: 6579-54-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité