Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
357460010 357460050
ACRO357460010EA 29.1 EUR InStock
ACRO357460010 ACRO357460050
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1.548 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051520
Numéro CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité