Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
003584-25G 003584-5G
FLUO003584-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003584-25G FLUO003584-5G
Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 24.2…24.8 °C
Densité: 1.572 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041255
Numéro CAS: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité