Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO158560250EA 25.2 EUR InStock
ACRO158560250 ACRO158560050 ACRO158565000 ACRO158561000
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…52 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007439
Numéro CAS: 98-60-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité