Chlorure de 4-cyanobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24333.06 B24333.14 B24333.22
B24333.06EA 59.3 EUR InStock
B24333.06 B24333.14 B24333.22
Chlorure de 4-cyanobenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-cyanobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 6068-72-0 Molecular Formula: C8H4ClNO Formula Weight: 165.58 Odour: Irritating Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 386729 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001822
Formule: C₈H₄ClNO
MW: 165,58 g/mol
Point d'ébullition: 150…151 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001822
Numéro CAS: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité