2-Cyanobenzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 2-cyanobenzoate, 2-Cyanobenzoic acid methyl ester
F018829-1G 018829-5G
FLUOF018829-1GEA 0 EUR InStock
FLUOF018829-1G FLUO018829-5G
2-Cyanobenzoate de méthyle
2-Cyanobenzoate de méthyle
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016376
Numéro CAS: 6587-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité