Isothiocyanate de 2-cyanophényle
008779-5G 008779-1G
FLUO008779-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008779-5G FLUO008779-1G
Isothiocyanate de 2-cyanophényle
Isothiocyanate de 2-cyanophényle
Formule: C₈H₄N₂S
MW: 160,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060361
Numéro CAS: 81431-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité