3-Éthoxybenzonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13908.14EA 209 EUR InStock
A13908.14 A13908.06
3-Éthoxybenzonitrile 95%
3-Éthoxybenzonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 25117-75-3
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.529
Boiling Point: 241-244°
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001805
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 241…244 °C
Densité: 1,047
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001805
Numéro CAS: 25117-75-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité