2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16042.06EA 219 EUR InStock
A16042.06 A16042.03
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052341
Numéro CAS: 69360-26-5
EINECS: 000-000-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité