3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Synonyms: 3-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Cyanobenzene-1-sulphonylchloride
CFF408.5 CFF408.10 CFF408.25 017431-5G 017431-25G 017431-1G
CHMPCFF408.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF408.5 CHMPCFF408.10 CHMPCFF408.25 FLUO017431-5G FLUO017431-25G FLUO017431-1G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00203480
Numéro CAS: 56542-67-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité