4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
TL00421.0003 TL00421.0010 TL00421DA TL00421EA
MAYBTL00421.0003EA 0 EUR InStock
MAYBTL00421.0003 MAYBTL00421.0010 MAYBTL00421DA MAYBTL00421EA
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052337
Numéro CAS: 49584-26-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité