Phtalonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Benzenedicarbonitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dicyanobenzene
174010010 174012500
ACRO174010010EA 96.3 EUR InStock
ACRO174010010 ACRO174012500
Phtalonitrile 98%
Phtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…142 °C
Densité: 1.24 g/cm³
Point d'éclair: >130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001771
Numéro CAS: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité