Phtalonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Benzenedicarbonitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dicyanobenzene
A15071.0B A15071.22 A15071.30
A15071.0BEA 113 EUR InStock
A15071.0B A15071.22 A15071.30
Phtalonitrile ≥98%
Phtalonitrile
Purity: 98% CAS No.: 91-15-6 Molecular Formula: C8H4N2 Formula Weight: 128.13 Flash Point: 162°(323°F) Melting Point: 139-141° Beilstein Reference: 775028 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001771
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…141 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 162 °C (323 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001771
Numéro CAS: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité