Phtalonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,2-Benzenedicarbonitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dicyanobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00593.0100 8.00593.0500 8.00593.9050
8.00593.0100EA 36.3 EUR InStock
8.00593.0100 8.00593.0500 8.00593.9050
Phtalonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…141 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001771
Numéro CAS: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.56 g/l (25 °C)
Melting Point 138 - 141 °C
Molar Mass 128.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 580 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité