Isophtalonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Benzenedicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene, Benzene-1,3-dicarbonitrile
163660050 163662500
ACRO163660050EA 19.6 EUR InStock
ACRO163660050 ACRO163662500
Isophtalonitrile 98%
Isophtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161…165 °C
Densité: 4,42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001795
Numéro CAS: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité