Isophtalonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Benzenedicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene, Benzene-1,3-dicarbonitrile
B23900.0B B23900.30
B23900.0BEA 191 EUR InStock
B23900.0B B23900.30
Isophtalonitrile ≥98%
Isophtalonitrile
Purity: 98% CAS No.: 626-17-5 Molecular Formula: C8H4N2 Formula Weight: 128.13 Flash Point: 150°(302°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 1072209 MDL No.: MFCD00001795
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 159…163 °C
Densité: 1.30
Point d'éclair: >150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001795
Numéro CAS: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité