Téréphtalonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Benzenedicarbonitrile, Terephthalodinitrile, Benzene-1,4-dicarbonitrile, 1,4-Dicyanobenzene
B23137.14 B23137.22
B23137.14EA 35.1 EUR InStock
B23137.14 B23137.22
Téréphtalonitrile ≥98%
Téréphtalonitrile
Purity: 98% CAS No.: 623-26-7 Molecular Formula: C8H4N2 Formula Weight: 128.13 Odour: Odourless Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 1072210 MDL No.: MFCD00001810
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point de fusion: 224…227 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001810
Numéro CAS: 623-26-7
EINECS: 210-783-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité