3,4-Dicyanoaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
401020100 401020250 401020050
ACRO401020100EA 303 EUR InStock
ACRO401020100 ACRO401020250 ACRO401020050
3,4-Dicyanoaniline 97%
3,4-Dicyanoaniline
Formule: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041741
Numéro CAS: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité