Chlorure de o-acétoxybenzoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chlorocarbonyl)phenyl acetate, O-Acetylsalicyloyl chloride, 2-Acetylsalicyloyl chloride, 2-Acetoxybenzoyl chloride
L00919.06 L00919.14 L00919.22
L00919.06EA 28.7 EUR InStock
L00919.06 L00919.14 L00919.22
Chlorure de o-acétoxybenzoyle ≥97%
Chlorure de o-acétoxybenzoyle
Purity: 97% CAS No.: 5538-51-2 Molecular Formula: C9H7ClO3 Formula Weight: 198.61 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent, makes eyes water Boiling Point: 134-136°/12mm Beilstein Reference: 880372 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000663
Formule: C₉H₇ClO₃
MW: 198,61 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 47…50 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000663
Numéro CAS: 5538-51-2
EINECS: 226-899-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité