Acide 3-acétamidobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Acetamidobenzoic Acid, 3-Acetylaminobenzoic acid
A15902.14 A15902.22
A15902.14EA 30.4 EUR InStock
A15902.14 A15902.22
Acide 3-acétamidobenzoïque ≥98%
3-Acetamidobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 587-48-4 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 249-252° Beilstein Reference: 2210867
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Point de fusion: 249…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013983
Numéro CAS: 587-48-4
EINECS: 209-600-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité