Acide 4-acétamidobenzoïque 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acedoben
158430250 158431000
ACRO158430250EA 40.9 EUR InStock
ACRO158430250 ACRO158431000
Acide 4-acétamidobenzoïque 99+%
Acide 4-acétamidobenzoïque
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 255…262 °C
Numéro MDL: MFCD00002534
Numéro CAS: 556-08-1
EINECS: 209-114-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 262 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (In dilute NH4OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité