Acide 2-acétoxybenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aspirin®Acide acétylsalicylíque
ACRO158180025EA 161 EUR InStock
ACRO158180025 ACRO158185000 ACRO158180500
Acide 2-acétoxybenzoïque 99%
Acide 2-acétoxybenzoïque
Formule: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Densité: 1,35 g/cm³
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002430
Numéro CAS: 50-78-2
Merck Index: 13,00856
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/25/2296925.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g) (vacuum, over P2O5, room temp)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
Appearance of solution (1 g in 9 ml ethanol 96%) clear, colorless
Particle size ≥92 % (retained on 125 µm sieve)
Particle size ≤40 % (retained on 710 µm sieve)
Particle size ≤5 % (retained on 1000 µm sieve)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité