Acide 2-acétoxybenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Aspirin®Acide acétylsalicylíque
A12488.22EA 26 EUR InStock
A12488.22 A12488.36 A12488.0E
Acide 2-acétoxybenzoïque ≥99%
Acide 2-acétoxybenzoïque
Formule: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133…140 °C
Densité: 1,400
Point d'éclair: 250 °C (482 °F)
Numéro MDL: MFCD00002430
Numéro CAS: 50-78-2
Merck Index: 14,851
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/25/2296925.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité