Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-acétoxybenzoïque

Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Aspirin®Acide acétylsalicylíque

CAYM70260-500EA 98.1 EUR InStock
CAYM70260-500
Acide 2-acétoxybenzoïque
Acide 2-acétoxybenzoïque


Formule: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…140 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Numéro MDL: MFCD00002430
Numéro CAS: 50-78-2
Merck Index: 13,00856
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/25/2296925.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité