Acide 2-acétoxybenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Aspirin®Acide acétylsalicylíque
EHERC10024000EA 70.7 EUR InStock
EHERC10024000
Acide 2-acétoxybenzoïque
Acide 2-acétoxybenzoïque
Formule: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…140 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Numéro MDL: MFCD00002430
Numéro CAS: 50-78-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/25/2296925.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité