L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chlorure de benzoyle zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Benzoic acid chloride
MQ200
8.01804.0100 8.01804.1000 8.01804.9030 8.01804.9068 8.01804.9025
8.01804.0100EA 31.7 EUR InStock
8.01804.0100 8.01804.1000 8.01804.9030 8.01804.9068 8.01804.9025
Chlorure de benzoyle zS, Sigma-Aldrich®
Chlorure de benzoyle
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Point d'ébullition: 197.2
Point de fusion: ∼–0.6 °C
Densité: 1.2023 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000653
Numéro CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
ONU: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -0.6 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 197.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5537 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 27 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité