Chlorure de 3-nitrobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: m-Nitrobenzoyl chloride
A10579.0B A10579.18 A10579.30
A10579.0BEA 0 EUR InStock
A10579.0B A10579.18 A10579.30
Chlorure de 3-nitrobenzoyle ≥98%
Chlorure de 3-nitrobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 121-90-4 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 276-278° dec. Beilstein Reference: 777186 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007247
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point d'ébullition: 276…278 °C (dec.)
Point de fusion: 31…35 °C
Densité: 1.42
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007247
Numéro CAS: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité