Chlorure de 4-nitrobenzoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: p-Nitrobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06772.0005 8.06772.0250
8.06772.0005EA 29.4 EUR InStock
8.06772.0005 8.06772.0250
Chlorure de 4-nitrobenzoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 4-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007345
Numéro CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 185.56 g/mol
Boiling Point 155 °C (20 hPa)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité