Chlorure de 4-nitrobenzoyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Chlorure de p-nitrobenzoyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
73120-100GEA 99.2 EUR InStock
73120-100G 73120-25G
Chlorure de 4-nitrobenzoyle, Supelco®
Chlorure de 4-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…98 °C
Numéro MDL: MFCD00007345
Numéro CAS: 122-04-3
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité