Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
408710250 408711000 408715000
ACRO408710250EA 41.1 EUR InStock
ACRO408710250 ACRO408711000 ACRO408715000
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle 99%
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle
Formule: C₇H₃ClN₂O₅
MW: 230,56 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (15hPa)
Point de fusion: 67…70 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007248
Numéro CAS: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03305
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Titration RCOCl ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité