Chlorure de o-anisoyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxybenzoyl chloride, 2-Methoxybenzene-1-carbonyl chloride
276110050 276110250
ACRO276110050EA 47.8 EUR InStock
ACRO276110050 ACRO276110250
Chlorure de o-anisoyle 97%
Chlorure de o-anisoyle
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 128…129 °C (8 mmHg)
Densité: 1.146 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Numéro MDL: MFCD00000664
Numéro CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
ONU: 1729
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5714 to 1.5734 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité