Chlorure de 3-éthoxybenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50227.MDEA 86.1 EUR InStock
H50227.MD H50227.03 H50227.14
Chlorure de 3-éthoxybenzoyle ≥98%
Chlorure de 3-éthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000677
Numéro CAS: 61956-65-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité