Chlorure de 4-hexyloxybenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13367.14EA 250 EUR InStock
A13367.14 A13367.06 A13367.22
Chlorure de 4-hexyloxybenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-hexyloxybenzoyle
Formule: C₁₃H₁₇ClO₂
MW: 240,73 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C (15 mmHg)
Densité: 1,082
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000690
Numéro CAS: 39649-71-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité