Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
305600050 305600250
ACRO305600050EA 48.8 EUR InStock
ACRO305600050 ACRO305600250
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle 98%
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₃
Point d'ébullition: 95…98 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000674
Numéro CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to grey Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 74 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité