Dichlorure de téréphtaloyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Terephthaloyl chloride
153100010 153100050 153102500
ACRO153100010EA 106 EUR InStock
ACRO153100010 ACRO153100050 ACRO153102500
Dichlorure de téréphtaloyle 99+%
Dichlorure de téréphtaloyle
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203,02 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…83 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00000693
Numéro CAS: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
ONU: 2923
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals or crystalline flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité