Dichlorure de téréphtaloyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Terephthaloyl chloride
A11224.0B A11224.30
A11224.0BEA 124 EUR InStock
A11224.0B A11224.30
Dichlorure de téréphtaloyle ≥99%
Dichlorure de téréphtaloyle
Purity: 99% CAS No.: 100-20-9 Molecular Formula: C8H4Cl2O2 Formula Weight: 203.02 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 79-83° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 607796 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000693
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203,02 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 79…83 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (100 °C)
Point d'éclair: 180 °C (356 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000693
Numéro CAS: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité