Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO164370050EA 35 EUR InStock
ACRO164370050 ACRO164371000 ACRO164375000
Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle 98%
Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle
Formule: C₉H₃Cl₃O₃
MW: 265,48 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 34,5…36 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000679
Numéro CAS: 4422-95-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité