Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41731.0025EA 144 EUR InStock
8.41731.9999 8.41731.0025
Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle
Formule: C₉H₃Cl₃O₃
MW: 265,48 g/mol
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…36 °C
Numéro MDL: MFCD00000679
Numéro CAS: 4422-95-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 34.5 - 36 °C
Molar Mass 265.47 g/mol
Boiling Point 180 °C (21 hPa)
Flash Point 112 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité