Anthranilamide 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminobenzamide
104900050 104901000 104905000
ACRO104900050EA 29.2 EUR InStock
ACRO104900050 ACRO104901000 ACRO104905000
Anthranilamide 99+%
Anthranilamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 111…114 °C (dec.)
Point d'éclair: 198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007981
Numéro CAS: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité