Anthranilamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminobenzamide
A14756.22 A14756.36
A14756.22EA 34.1 EUR InStock
A14756.22 A14756.36
Anthranilamide ≥98%
Anthranilamide
Purity: 98+% CAS No.: 88-68-6 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Flash Point: 198°(388°F) Melting Point: 110-114° Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 508509 MDL No.: MFCD00007981
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C
Point de fusion: 110…114 °C
Point d'éclair: 198 °C (388 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007981
Numéro CAS: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité