3-Aminobenzamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
339080010 339080050 339080250
ACRO339080010EA 35.4 EUR InStock
ACRO339080010 ACRO339080050 ACRO339080250
3-Aminobenzamide 98%
3-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007989
Numéro CAS: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité