4-Aminobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12594.14 A12594.22 A12594.36
A12594.14EA 32.5 EUR InStock
A12594.14 A12594.22 A12594.36
4-Aminobenzamide ≥98%
4-Aminobenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 2835-68-9 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2079485
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007999
Numéro CAS: 2835-68-9
EINECS: 220-612-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité