Salicylamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
229360010 229360050 229362500
ACRO229360010EA 85.3 EUR InStock
ACRO229360010 ACRO229360050 ACRO229362500
Salicylamide 99%
Salicylamide
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007978
Numéro CAS: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
Assay ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité