Salicylamide ≥99%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0210283525EA 41.2 EUR InStock
ICNA0210283525 ICNA0210283591
Salicylamide ≥99%, poudre blanche
Salicylamide
Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007978
Numéro CAS: 65-45-2
Merck Index: 12,08480
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité