Benzohydrazide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
105771000 105775000
ACRO105771000EA 57 EUR InStock
ACRO105771000 ACRO105775000
Benzohydrazide 98%
Benzohydrazide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007596
Numéro CAS: 613-94-5
EINECS: 210-363-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité