Benzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12268.14 A12268.22 A12268.36
A12268.14EA 25.2 EUR InStock
A12268.14 A12268.22 A12268.36
Benzohydrazide ≥98%
Benzohydrazide
Purity: 98% CAS No.: 613-94-5 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 471797
Formule: C₇H₈N₂O
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007596
Numéro CAS: 613-94-5
EINECS: 210-363-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité