Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminobenzohydrazide 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO103200050EA 24.8 EUR InStock
ACRO103200050
4-Aminobenzohydrazide 95%
4-Aminobenzohydrazide


Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 224…228 °C
Numéro MDL: MFCD00007606
Numéro CAS: 5351-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 228 °C
HPLC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité