3-Nitrobenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Nitrobenzoic hydrazide
B20800.06 B20800.14
B20800.06EA 32.7 EUR InStock
B20800.06 B20800.14
3-Nitrobenzohydrazide ≥98%
3-Nitrobenzohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 618-94-0 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 645512
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017059
Numéro CAS: 618-94-0
EINECS: 210-572-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité