4-Nitrobenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzoic hydrazide
A18016.09 A18016.18
A18016.09EA 80.5 EUR InStock
A18016.09 A18016.18
4-Nitrobenzohydrazide ≥98%
4-Nitrobenzohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 636-97-5 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: ca 216° dec. Beilstein Reference: 519882
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: ∼ 216 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007604
Numéro CAS: 636-97-5
EINECS: 211-271-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité