o-Anisohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methoxybenzoic hydrazide, 2-Methoxybenzhydrazide, 2-Methoxybenzohydrazide, 2-Methoxybenzoic acid hydrazide, 2-Methoxybenzene-1-carbohydrazide, 2-Anisohydrazide
A13619.09 A13619.18
A13619.09EA 117 EUR InStock
A13619.09 A13619.18
o-Anisohydrazide ≥98%
o-Anisohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 7466-54-8 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2208367
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014755
Numéro CAS: 7466-54-8
EINECS: 231-260-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité